주요 문서
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
동의어(들):
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩99,267
1 G
₩251,923
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩99,267
1 G
₩251,923
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
248.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
₩99,267
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
SMILES string
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)