주요 문서
643610
Sigma-Aldrich
Bis(1-benzotriazolyl)methanethione
97%
동의어(들):
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8N6S
CAS Number:
Molecular Weight:
280.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
170-174 °C (lit.)
작용기
thiourea
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
InChI key
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
기타 정보
Thiophosgene equivalent
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)