주요 문서
643548
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
225.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
37-41 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChI key
OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)