추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
양식
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
133 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
OC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
InChI key
FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)