주요 문서
641707
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4,5-dichlorophenyl)acetamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(Cl)2NHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
219.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
155-162 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C8H8Cl2N2O/c1-4(13)12-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
RFAVPISRRMQCOS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)