주요 문서
716405
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
동의어(들):
4-Iodosalicylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩313,432
₩313,432
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩313,432
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5IO3
CAS Number:
Molecular Weight:
264.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩313,432
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
powder
mp
229-234 °C
작용기
carboxylic acid
iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H Goudonnet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(5), 707-715 (1982-01-01)
In the series of salicylic acids derivatives investigated 3,5-DIS has a large inductive effect of enzymes with respect to the metabolism of xenobiotics: rise in the rate of Cyt. P 450; increase of ethoxycoumarin deethylase, bilirubin glucuronosyl transferase and benzphetamine-N-demethylase