분석
99%
mp
97-98 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioether
SMILES string
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable