주요 문서
640107
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
39-43 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-2-1-4(10)3-11-5/h1-3H,10H2
InChI key
IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Employed in a covenient, one-pot, synthesis of azaindoles.[1]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)