주요 문서
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
동의어(들):
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩89,219
₩89,219
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩89,219
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩89,219
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
80-84 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
InChI key
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)