주요 문서
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
97%
동의어(들):
3-Cyano-4-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3(F)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
136.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
분석
97%
양식
solid
mp
92-96 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)