주요 문서
638390
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-3,4-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
동의어(들):
1,2-Dimethoxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)nitroethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
243.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
89-93 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
nitro
SMILES string
COc1ccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
InChI key
PXDQNCVFROGRNW-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)