Key Documents
638226
Sigma-Aldrich
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
97%
동의어(들):
N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
작용기
aldehyde
amide
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
InChI key
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted azaindolines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)