문서
637661
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-methylpyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
250.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
mp
43-47 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)cnc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
LIMXEVCFAUTBCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves