주요 문서
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
339.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
130 °C (dec.) (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
InChI key
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.