주요 문서
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Rare earth
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩170,216
₩170,216
출고 가능일2025년 4월 01일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩170,216
About This Item
Linear Formula:
Ho2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
377.86
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩170,216
출고 가능일2025년 4월 01일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
nanopowder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: holmium
평균 부품 크기
<100 nm (DLS)
입자 크기
<50 nm (XRD)
mp
2330 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChI key
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.