주요 문서
549541
Sigma-Aldrich
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
동의어(들):
ATO
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩189,095
₩189,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩189,095
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
₩189,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.5% trace metals basis
양식
nanopowder
구성
antimony pentoxide, 7-11%
tin(IV) oxide, 89-93%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: antimony
표면적
47 m2/g
입자 크기
<50 nm
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
InChI key
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)