주요 문서
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-bromobenzylamine
97%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
50-54 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)