주요 문서
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
258-262 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN1(5770)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)