문서
633356
Sigma-Aldrich
(6-Methoxynaphthalen-2-ylethynyl)trimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
254.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
99-103 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI key
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable