주요 문서
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩209,192
₩209,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩209,192
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19ClO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
302.82
Beilstein:
4488701
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩209,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
mp
77-82 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
InChI key
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)