문서
633232
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
동의어(들):
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD313COCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
65.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup