추천 제품
vapor density
2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
동위원소 순도
99.9 atom % D
분석
≥99% (CP)
형태
liquid
expl. lim.
13.2 %
포장
Sure/Seal™ of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0500% water
water
refractive index
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
문서
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.