주요 문서
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
mp
157-161 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
InChI key
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)