주요 문서
630977
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.613 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
density
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)