주요 문서
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
동의어(들):
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
Beilstein:
7994003
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
129-133 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)