추천 제품
grade
technical
농도
≥65% (GC)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI key
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves