62139
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −18±3°, neat
refractive index
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.[3]
- The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.[4];
- The total synthesis of pladienolide B analog.[5]
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
166.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter