주요 문서
218294
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
동의어(들):
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩50,852
₩50,852
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩50,852
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
2326448
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩50,852
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
분석
92%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis