주요 문서
61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
Beilstein:
4879785
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
분석
≥99.0% (AT)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to off-white
mp
183.0 °C
응용 분야
cell analysis
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)