주요 문서
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩319,319
₩319,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩319,319
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
Beilstein:
3196806
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩319,319
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)