주요 문서
616478
Sigma-Aldrich
2,6-Dinitrotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
2,6-Dinitrotoluene-(methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D3H3N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
185.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
56-61 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i1D3
InChI key
XTRDKALNCIHHNI-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)