문서
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3 hydantoin
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H10N2O3
Molecular Weight:
236.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
InChI key
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N