주요 문서
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩354,438
₩354,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩354,438
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H20F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
455.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩354,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-130 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)