주요 문서
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Molecular Weight:
347.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)