주요 문서
615730
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanol-1,1-d2
98 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCH2CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-NCYHJHSESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)