주요 문서
615552
Sigma-Aldrich
Choline-1,1,2,2-d4 bromide
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩923,853
₩923,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩923,853
About This Item
Linear Formula:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
188.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩923,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
재고 정보
not available in Japan
질량 이동
M+4
SMILES string
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChI key
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)