문서
704334
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
147.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable