주요 문서
614734
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
동의어(들):
Propyl-d7 iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,734,128
₩1,734,128
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,734,128
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2CD2I
CAS Number:
Molecular Weight:
177.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,734,128
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
density
1.820 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)