주요 문서
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 monodeuterate
98 atom % D
동의어(들):
Hydrazine-d4 deuterate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ND2ND2 · D2O
CAS Number:
Molecular Weight:
56.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % D
refractive index
n20/D 1.428
bp
120.1 °C (lit.)
mp
-51.7 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F
Flash Point (°C)
74 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)