주요 문서
613975
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D3H7O
CAS Number:
Molecular Weight:
125.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
211-212 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
InChI key
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)