612480
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.1 mg/mL, TMS 0.01 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
NMR reference standard
analytical standard
구성
chromium(III) acetylacetonate, 0.1 mg/mL
TMS, 0.01%
농도
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
수량
Each pack contains 10 tubes.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터