주요 문서
612022
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EACH
₩4,339,734
₩4,339,734
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EACH
₩4,339,734
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2
Molecular Weight:
162.23
UNSPSC 코드:
12142201
NACRES:
NA.24
₩4,339,734
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
NMR reference standard
analytical standard
구성
TMS, 0.05%
농도
2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NMR reference standard (2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)