문서
608882
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO215NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
78.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
40-70 atom % 15N
분자량
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N