주요 문서
606596
Sigma-Aldrich
Styrene-α, β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
동의어(들):
Ethenyl-13C2 benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CH=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
제품 606596은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
포함
4-t-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
hearing organs, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1