주요 문서
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Aminoethanol-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩621,789
₩621,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩621,789
About This Item
Linear Formula:
HO13CH213CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
63.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩621,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)