주요 문서
605794
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate, Glyceryl 1,3-distearate-3-ocatanoate-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC46H90O6
Molecular Weight:
752.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-45(48)51-42-44(53-47(50)41-38-33-12-9-6-3)43-52-46(49)40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i47+1
InChI key
ROSIALNPQYBSCH-RBMVYKJLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)