About This Item
Linear Formula:
13CH3OH
Molecular Weight:
33.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
65.4 °C
density
0.815 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.