문서
602493
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl
98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20BrN2O2
Molecular Weight:
292.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
98% (CP)
형태
solid
분자량
293.20 by atom % calculation
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)C1
InChI
1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
RAOLMQDPNYDCEF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable