주요 문서
601586
Sigma-Aldrich
Boric acid-10B
95 atom % 10B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H310BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
95 atom % 10B
Quality Level
density
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M-1
SMILES string
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)