주요 문서
597600
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
154.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Nc1nc(Cl)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI key
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Andrej Pevec
Acta chimica Slovenica, 62(2), 297-303 (2015-06-19)
The synthesis and spectroscopic characterization of some pyrimidinium hexafluoridosilicate salts with the formula (RH)2[SiF]6 (where R = 2-aminopyrimidine (1), cytosine (2) and 5-cyanocytosine (3)) is obtained in the reaction of SiO2 with hydrofluoric acid solution and subsequent addition of 2-aminopyrimidine